Merck
303151
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-1-thio-β-D-glucopyranose 3,4,6-triacetate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H21NO8S
Número de CAS:
Peso molecular:
363.38
MDL number:
assay
96%
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1[C@H](S)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)