Merck
30249
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclopentanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Sinónimos:
cis-β-Cycloleucine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H11NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0% (AT)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c7-5-3-1-2-4(5)6(8)9;/h4-5H,1-3,7H2,(H,8,9);1H/t4-,5+;/m1./s1
Clave InChI
LVBDVNLIEHCCTP-JBUOLDKXSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)