301000
Allyl(chloromethyl)dimethylsilane
98%
About This Item
assay
98%
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
63-66 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(CCl)CC=C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)