300985
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
98%
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
204-207 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
Cl.COc1cc(OC)c(CN)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO3.ClH/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3;/h4-5H,6,11H2,1-3H3;1H
Clave InChI
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?