Merck
300519
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl tosylate
99%
Sinónimos:
(R)-(−)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (R)-(−)-Glycidyl tosylate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
228.26
Beilstein:
3592142
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]19/D −17°, c = 2.75 in chloroform
mp
46-49 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
NOQXXYIGRPAZJC-SECBINFHSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)