Merck
300438
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate
98%
Sinónimos:
(R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
223.18
Beilstein:
5278590
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]19/D −37°, c = 1.08 in chloroform
mp
60-62 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
nitro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H9NO5/c12-10(16-6-9-5-15-9)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
MUWIANZPEBMVHH-SECBINFHSA-N
Aplicación
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate can be used as a starting material in the total synthesis of leukotriene B4.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)