299936
2-Amino-7-bromofluorene
90%
Productos recomendados
Ensayo
90%
Formulario
powder
mp
148-149 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1ccc-2c(Cc3cc(Br)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H10BrN/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5,15H2
Clave InChI
RJWYTISHBMNMOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?