Merck
299790
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-bromo-9-fluorenone
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8BrNO
Número de CAS:
Peso molecular:
274.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
213-214 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc2C(=O)c3ccccc3-c2cc1Br
InChI
1S/C13H8BrNO/c14-11-5-9-7-3-1-2-4-8(7)13(16)10(9)6-12(11)15/h1-6H,15H2
Clave InChI
UCQGTFXGGBTOFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)