Merck
299421
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-1,3-dioxolane
98%
Sinónimos:
Phenylacetaldehyde ethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein/REAXYS Number:
117974
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
refractive index
n20/D 1.522 (lit.)
bp
115-120 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COC(Cc2ccccc2)O1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)