Merck
298921
Sigma-Aldrich
2-Benzoylnaphthalene
97%
Sinónimos:
2-Naphthyl phenyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
232.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
SMILES string
O=C(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2