Merck
298557
Sigma-Aldrich
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin
97%
Sinónimos:
2-(4-Methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetic acid, 2-[(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid, 7-Carboxymethoxy-4-methylchromen-2-one, [(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 36,80
US$ 36,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 36,80
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O5
Número de CAS:
Peso molecular:
234.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 36,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
206-208 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OCC(O)=O)ccc12
InChI
1S/C12H10O5/c1-7-4-12(15)17-10-5-8(2-3-9(7)10)16-6-11(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
SGCOMUOACCXIKH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Synthesis of a novel fluorescent probe, Tb(III) - (7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin) complex, for sensing of DNA has been reported.[1]
Aplicación
7-(Carboxymethoxy)-4-methylcoumarin (CMC) was used in the preparation of poly(4-vinyl pyridine)-CMC, photosensitive polymer[2] and 3-chloro-7-[(chlorocarbonyl)methoxy]-4-methylcoumarin.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses of 3-Chloro-7-[(Chlorocarbonyl) Methoxy]-4-Methylcoumarin.
Phillips LR, et al.
Synthetic Communications, 26(9), 1805-1814 (1996)
Photoinduced bending of a coumarin-containing supramolecular polymer.
He J, et al.
Soft Matter, 5(2), 308-310 (2009)
Synthesis of novel fluorescent probe Tb (III)-7-carboxymethoxy-4-methylcoumarin complex for sensing of DNA.
Hussein BHM, et al.
Journal of Luminescence, 134, 441-446 (2013)