Merck
298379
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Sinónimos:
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
126.09
Beilstein/REAXYS Number:
4210229
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
optical activity
[α]20/D +13.5°, c = 5 in H2O
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
149-153 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)