Merck
297941
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.507 (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Lowest observable adverse effect levels of 2-methoxy-3-methylpyrazine which inhibits ciliary beat frequency, oocyte pickup rate and infundibular smooth muscle contraction in the hamster oviduct has been evaluated.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Karen Riveles et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 2, 23-23 (2004-05-14)
Our past studies have shown that cigarette smoke inhibits oviductal functioning in vivo and in vitro. The goals in this study were to identify pyrazine derivatives in cigarette smoke solutions that inhibit ciliary beat frequency, oocyte pickup rate, and infundibular