297801
Methyl 2-amino-3,5-dibromobenzoate
98%
Sinónimos:
Methyl 3,5-dibromoanthranilate
About This Item
Ensayo
98%
mp
89-91 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1N
InChI
1S/C8H7Br2NO2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,11H2,1H3
Clave InChI
NGXVMFCGYYHEGC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?