Merck
296627
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylsalicylamide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.24
Número MDL:
Ensayo
99%
mp
93-97 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)C(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-3-12(4-2)11(14)9-7-5-6-8-10(9)13/h5-8,13H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZVYXEXAXXWINEH-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)