Merck
29521
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(4-methylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
Sinónimos:
(S)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (S)-p-Tol-MeOBIPHEP, SL-A102-2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H40O2P2
Número de CAS:
Peso molecular:
638.71
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
assay
≥97%
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
COc1cccc(P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccc(C)cc5)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C42H40O2P2/c1-29-13-21-33(22-14-29)45(34-23-15-30(2)16-24-34)39-11-7-9-37(43-5)41(39)42-38(44-6)10-8-12-40(42)46(35-25-17-31(3)18-26-35)36-27-19-32(4)20-28-36/h7-28H,1-6H3
InChI key
DTMVLPFJTUJZAY-UHFFFAOYSA-N
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)