293652
3-Ethyl-2-(2-hydroxy-1-propenyl)benzothiazolium chloride
98%
About This Item
assay
98%
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].CC[n+]1c(\C=C(/C)O)sc2ccccc12
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)