Merck
293008
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxonium chloride
98%
Sinónimos:
NSC 221182
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 175,00
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3S(Cl)O
Número de CAS:
Peso molecular:
128.62
Beilstein:
4549927
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
226-229 °C (lit.)
grupo funcional
sulfoxide
cadena SMILES
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Precursor to dimethyloxosulfonium methylide.
Reactant involved in:
  • Polymerization of ylides
  • X-H insertion
  • One-pot sequential addition
  • Cyclopropanation of enones
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)