Merck
292990
Sigma-Aldrich
S-Furfuryl thioacetate
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
156.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.526 (lit.)
bp
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
S-Furfuryl thioacetate (S-2-furfuryl thioacetate) has been used in lipase (from Candida rugosa) mediated synthesis of 2-furfurylthiol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rachid Bel Rhlid et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(14), 4087-4090 (2002-06-27)
Enzymatic hydrolysis of S-3-(2-methylfuryl) thioacetate and S-2-furfuryl thioacetate using lipase from Candida rugosa produced 2-methyl-3-furanthiol and 2-furfurylthiol, respectively. When reactions were carried out at room temperature and pH 5.8, 2-methyl-3-furanthiol was produced in a optimal yield of 88% after 15