Merck
292974
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-4-heptanol
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(CH3)CH2CH(OH)CH2CH(CH3)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
grade
technical grade
assay
90%
refractive index
n20/D 1.423 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
density
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(O)CC(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
InChI key
HXQPUEQDBSPXTE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
remainder 2-heptanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)