Merck
292508
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
285 °C (lit.)
mp
96-98 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
COc1cccc(OC)c1C=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
WXSGQHKHUYTJNB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Demethylation of 2,6-dimethoxybenzaldehydes with magnesium iodide etherate has been studied[1].
Aplicación
2,6-Dimethoxybenzaldehyde has been used in the preparation of 2,6-dihydroxybenzaldehyde by demethylation with AlBr3[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Regioselective demethylation of 2, 6-dimethoxybenzaldehydes with magnesium iodide etherate.
Yamaguchi S, et al.
Tetrahedron Letters, 40(41), 7363-7365 (1999)
Synthesis of facially-encumbered porphyrins. An approach to light-harvesting antenna complexes.
Wagner RW, et al.
Tetrahedron Letters, 32(14), 1703-1706 (1991)
Olga V Kupriyanova et al.
Drug testing and analysis, 12(8), 1154-1170 (2020-05-18)
N-(2-Methoxybenzyl)-2,5-dimethoxyphenethylamines (NBOMes) are synthetic phenethylamine derivatives emerging on the global drug market and reported to be associated with untoward effects in people who use drugs. Its action involves agonism at serotonin 5-HT2A receptors, affecting cognitive and behavioral processes. However, certain