Merck
292451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4a-methyl-2(3H)-naphthalenone
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-10-Methyl-1(9)-octal-2-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Beilstein:
2046095
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]19/D −208.3°, c = 1 in ethanol
índice de refracción
n20/D 1.525 (lit.)
bp
155 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.018 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@]12CCCCC1=CC(=O)CC2
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)