291919
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
260-265 °C (lit.)
solubilidad
soluble 25 mg/mL, clear, colorless (1N NaOH in methanol)
cadena SMILES
Cl.COc1cc2CCNCc2cc1OC
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-6,12H,3-4,7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?