Merck
29177
Sigma-Aldrich
(S)-4-Chloro-1,2-epoxybutane
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
106.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥98.5:1.5 (GC)
SMILES string
ClCC[C@H]1CO1
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)