Merck
290416
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
116-119 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,3-Difluorophenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)