290181
3,5-Difluorobenzoic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
121-123 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
GONAVIHGXFBTOZ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?