Merck
289655
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzoic acid hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
173.60
Beilstein/REAXYS Number:
3695285
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
98%
mp
260-280 °C (dec.)
SMILES string
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
InChI key
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
BAF367380010BAF367380050BAF367380100
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-1700
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0050
manufacturer/tradename
Bel-Art F36738-0100
Overall L
14 in. (355 mm)
Overall L
3 in. (75 mm)
Overall L
4.375 in. (110 mm)
Overall L
7.125 in. (180 mm)
bowl L
9 in. (230 mm)
bowl L
1.75 in. (45 mm)
bowl L
2.75 in. (70 mm)
bowl L
4 in. (100 mm)
bowl diam.
5.375 in. (135 mm)
bowl diam.
1 in. (25 mm)
bowl diam.
1.5 in. (38 mm)
bowl diam.
2 in. (50 mm)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)