Merck
289450
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-1-naphthoic acid
96%
About This Item
Fórmula lineal:
FC10H6CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
190.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
224-227 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(F)c2ccccc12
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
DEWIOKQDRWFLFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Fluoro-1-naphthoic acid is an inhibitor of Yersinia PTP YopH. It contains an extended aromatic system and its IC50 value was measured[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fubo Liang et al.
The Journal of biological chemistry, 278(43), 41734-41741 (2003-07-31)
Yersinia are causative agents in human diseases ranging from gastrointestinal syndromes to Bubonic Plague. There is increasing risk of misuse of infectious agents, such as Yersinia pestis, as weapons of terror as well as instruments of warfare for mass destruction.