289388
Tetracloruro de silicio
99.998% trace metals basis
Sinónimos:
STC, Tetraclorosilano
Productos recomendados
densidad de vapor
5.86 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
420 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
99.998% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: silicon
bp
57.6 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Si/c1-5(2,3)4
Clave InChI
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Flame spray synthesis allows the scalable fabrication of many mixed oxide, salt, metal, carbon-coated metal, silica-coated metal oxide or even metal-ceramic composite nanoparticles.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.