Merck
287660
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyldichlorosilane
98%
Sinónimos:
DTBSCl2
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 323,00
25 G
US$ 1.060,00
US$ 323,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 323,00
25 G
US$ 1.060,00
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2SiCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
213.22
Beilstein:
1739236
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 323,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
190 °C/729 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent used for preparing siliranes[1] and protecting diols.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)