287091
Pyridoxamine dihydrochloride
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
impurities
may contain ≤10% water
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI key
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?