Merck
28556
Sigma-Aldrich
Dichloro(3-cyanopropyl)methylsilane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(3-Cyanopropyl)dichloro-methylsilane, (3-Cyanopropyl)methyl-dichlorosilane, 4-(Methyldichlorosilyl)butyronitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9Cl2NSi
Número de CAS:
Peso molecular:
182.12
Beilstein/REAXYS Number:
1750770
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.458
bp
79 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.150 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C5H9Cl2NSi/c1-9(6,7)5-3-2-4-8/h2-3,5H2,1H3
InChI key
UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)