Merck
284750
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
99%
Sinónimos:
6-Methylnicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Beilstein:
112049
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
210-213 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ccc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
RZOKQIPOABEQAM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The co-ordination complex of the formula [Ni(L1)2(H2O)4].4H2O where L1H = 6-methylpyridine-3-carboxylic acid was structurally charaterized using X-ray single crystal analysis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
3D non porous and thermally labile nickel (II) and manganese (II) complexes with hetero donor ligands: Synthesis, X-ray single crystal structure, thermal and luminescent study.
Dalai S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(8), 1843-1848 (2010)