Merck
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-Heptanetriol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein/REAXYS Number:
1737083
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
assay
98%
mp
52-55 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
InChI key
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)