Merck
284033
Sigma-Aldrich
Maltopentaose hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52O26 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
828.72 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
optical activity
[α]25/D +179°, c = 1 in H2O
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]5CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)