Merck
283177
Sigma-Aldrich
3-Fluorobenzal bromide
97%
Sinónimos:
1-(Dibromomethyl)-3-fluorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CHBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
267.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.587 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
1.915 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(c1)C(Br)Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)