Merck
28255
Sigma-Aldrich
(+)-Cuparene
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(R)-1-(p-Tolyl)-1,2,2-trimethylcyclopentane
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 758,00
US$ 758,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 758,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22
Número de CAS:
Peso molecular:
202.34
Beilstein:
2326949
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 758,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D +64±2°, neat
índice de refracción
n20/D 1.523
bp
275 °C (lit.)
densidad
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)[C@]2(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m0/s1
Clave InChI
SLKPBCXNFNIJSV-HNNXBMFYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
María Peñuelas et al.
The Plant cell, 31(10), 2491-2509 (2019-08-09)
The lipid-derived phytohormone jasmonoyl-isoleucine regulates plant immunity, growth and development in vascular plants by activating genome-wide transcriptional reprogramming. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), this process is largely orchestrated by the master regulator MYC2 and related transcription factors (TFs). However, the TFs