Merck
281093
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-L-threonine
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(NHCOC6H5)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
223.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]21/D +25.6°, c = 1.5 in H2O
mp
145-147 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-7(13)9(11(15)16)12-10(14)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,13H,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t7-,9+/m1/s1
Clave InChI
IOQIWWTVXOPYQR-APPZFPTMSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)