Merck
280321
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromoheptanoate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(Br)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
237.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
bp
109 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(Br)C(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)