280291
Barium selenite
About This Item
Fórmula lineal:
BaSeO3
Número de CAS:
Peso molecular:
268.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
cadena SMILES
[Ba++].[O-][Se]([O-])=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)