278432
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]morpholine
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Productos recomendados
presión de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4582 (lit.)
bp
93-94 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CCN1CCOCC1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)