Merck
278246
Sigma-Aldrich
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone
97%
Sinónimos:
1,2-Dihydro-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
293-295 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CC1=CC=C(C#N)C(=O)N1
InChI
1S/C7H6N2O/c1-5-2-3-6(4-8)7(10)9-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
FIMGYEKEYXUTGD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Supramolecular structures of coordination copper(I) compounds of 3-cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone has been investigated.
Aplicación
3-Cyano-6-methyl-2(1H)-pyridinone has been used in the preparation of the N3′-pyridyl thiamine, a potent in vitro thiamine antagonist.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Construction of three-dimensional supramolecular coordination copper (I) compounds with channel structures hosting a variety of anions by changing the hydrogen-bonding mode and distances.
Munakata M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(13), 3117-3124 (1996)
Allen A Thomas et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(6), 2206-2210 (2008-02-13)
Tumor cells extensively utilize the pentose phosphate pathway for the synthesis of ribose. Transketolase is a key enzyme in this pathway and has been suggested as a target for inhibition in the treatment of cancer. In a pharmacodynamic study, nude