Merck
278025
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-propylpyrazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
136.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
97%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCc1nccnc1C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)