Merck
277401
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl propionate
98%
Sinónimos:
Styrallyl propionate
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
98%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1