Merck
277290
Sigma-Aldrich
cis-Bis(acetonitrile)dichloroplatinum(II)
Sinónimos:
Bis(acetonitrile)platinum dichloride, Bis(acetonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(acetonitrile)platinum
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 401,00
US$ 401,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 401,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CN)2PtCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
348.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 401,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
CC#N.CC#N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2C2H3N.2ClH.Pt/c2*1-2-3;;;/h2*1H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
NSWGBUVHSQEDRN-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)