Merck
277002
Sigma-Aldrich
Methyl 7-DOXYL-stearate, free radical
Sinónimos:
2-(6-Methoxy-6-oxohexyl)-4,4-dimethyl-2-undecyl-3-oxazolidinyloxy, free radical
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H45NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
399.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
SMILES string
CCCCCCCCCCCC1(CCCCCC(=O)OC)OCC(C)(C)N1[O]
Features and Benefits
Spin label.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)