Merck
276898
Sigma-Aldrich
6-Amino-2,4-dihydroxy-5-nitrosopyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
97%
SMILES string
Nc1nc(O)nc(O)c1N=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)