Merck
276197
Sigma-Aldrich
4-Methylurazole
98%
Sinónimos:
4-Methyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H5N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES string
CN1C(=O)NNC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c1-6-2(7)4-5-3(6)8/h1H3,(H,4,7)(H,5,8)
Inchi Key
XJOOWWMZMXBLAO-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)