Merck
276111
Sigma-Aldrich
Diethyl nitromalonate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NCH(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
78-80 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11NO6/c1-3-13-6(9)5(8(11)12)7(10)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
DAKKWKYIQGMKOS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Thermal decomposition of diethyl nitromalonate to furoxan has been studied.
Aplicación
Diethyl nitromalonate has been used in the preparation of 5,5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline N-oxide (DECPO).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and structure of 5, 5-diethoxycarbonyl-1-pyrroline< i> N</i>-oxide (DECPO). Application to superoxide radical trapping.
Karoui H, et al.
Tetrahedron Letters, 45(1), 149-152 (2004)
A New Synthetic Method of Alkyl Carbonocyanidate iV-Oxides.
SHiMizu T, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 2519-2522 (1985)