Merck
275441
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenethiol
95%
Sinónimos:
2,4-Dimethylthiophenol
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 182,00
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 182,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3SH
Número de CAS:
Peso molecular:
138.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 182,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.569 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The sum frequency generation (SFG) spectra for the C-H stretching vibrations of the methyl group in 2,4-dimethylbenzenethiol (test molecule) was studied[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
K R Krishnadas et al.
Nature communications, 7, 13447-13447 (2016-11-11)
Ambient, structure- and topology-preserving chemical reactions between two archetypal nanoparticles, Ag
Sum Frequency Generation Spectrum of a Self-Assembled Monolayer Containing Two Different Methyl Group Orientations.
The Journal of Physical Chemistry Letters, 3(22), 3276-3280 (2012)
Ananya Baksi et al.
Analytical chemistry, 90(19), 11351-11357 (2018-09-02)
A detailed mass-spectrometric study of atomically precise monolayer-protected clusters revealed the potential application of such materials as mass-spectrometric standards, mostly in negative-ion mode and in the high-mass range. To date, very few molecules are known that can be efficiently ionized
Nan Yan et al.
Science advances, 4(10), eaat7259-eaat7259 (2018-10-20)
The transition from nanocluster to nanocrystal is a central issue in nanoscience. The atomic structure determination of metal nanoparticles in the transition size range is challenging and particularly important in understanding the quantum size effect at the atomic level. On
Atanu Ghosh et al.
Nanoscale, 9(3), 1068-1077 (2016-12-03)
We report the synthesis and unique reactivity of a new green dithiol protected cluster (DTPC), Ag